Principaux documents
P0057
Sigma-Aldrich
PPBP maleate
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
4-PPBP maleate, 4-phenyl-1-(4-phenylbutyl)-piperidine maleate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H27N · xC4H4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.45 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C/C(O)=O.C(CCc1ccccc1)CN2CCC(CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H27N.C4H4O4/c1-3-9-19(10-4-1)11-7-8-16-22-17-14-21(15-18-22)20-12-5-2-6-13-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-6,9-10,12-13,21H,7-8,11,14-18H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clé InChI
OASPNIMFGJVLES-BTJKTKAUSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PPBP maleate is a potent σ1 receptor ligand.
PPBP maleate is a potent σ1 receptor ligand. PPBP is a very potent agonist of σ1 receptor (Ki = 0.8 nM).
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Sigma receptors may constitute favorable targets for drug design in conditions such as psychiatric and movement disorders, amnesia, depression, cancer, inflammation and cocaine addiction.