OH30430010
Ohaus® Pioneer® Analytical Balance
Model PX124M, weighing capacity 120 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 230 V, universal plug set
Synonyme(s) :
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30430010
Plage de mesure de la capacité de pesée
120 g, resolution: 0.1 mg
Diam. de la nacelle de pesée
9 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages