Principaux documents
OH30241169
Ohaus® MB120 Mositure Analyzer
Model MB120, weighing capacity 120 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 210 - 2310 V, Schuko plug
Synonyme(s) :
Ohaus® Moisture Analyzer
About This Item
Code UNSPSC :
41111500
Nomenclature NACRES :
NB.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30241169
Plage de mesure de la capacité de pesée
120 g, resolution: 0.001 g
Diam. de la nacelle de pesée
Description générale
Combining Speed and Precision in One Moisture Analyzer
Application
Percent Moisture Determination, Percent Solid Determination, Weighing
Caractéristiques et avantages
Colour touchscreen display with intuitive icon-based navigation Fast halogen heating technology provides uniform drying for precise and repeatable results Analysis made simple: tare, add your sample, press start and see your results Robust hou
Informations légales
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.