Principaux documents
OH30058489
Ohaus® pH Meter
Model ST3100-F, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
About This Item
Code UNSPSC :
41115603
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
epoxy shaft
Caractéristiques
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30058489
ORP measuring range
-1999-+1999 mV
Plage de mesure du pH
-2.00-16.00 pH unit
Plage de mesure de la température
-5-110 °C
Description générale
Among Starter 3100′s user-friendly features that support ease-of-use are an adjustable standalone electrode holder and large backlit LCD display.
Application
pH, oxidation-reduction potential (ORP) measurement
Caractéristiques et avantages
99 measurement memory, automatic and manual endpoint functions, automatic and manual temperature compensation, quick reference guide
Automatic and manual temperature compensation, auto buffer recognition, calibration icon
Informations légales
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.