O9255
Oleyl bromide
≥99% (GC)
Synonyme(s) :
1-Bromo-cis-9-octadecene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H35Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.37
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Essai
≥99% (GC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCBr
InChI
1S/C18H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
Clé InChI
RRQWVJIFKFIUJU-KTKRTIGZSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable