MilliporeSigma
Passer à
O7125
L-Ornithine L-aspartate salt
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
(S)-2,5-Diaminopentanoic acid L-aspartate salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
172,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H19N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.26
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
221-772-7
MDL number:
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
L-Ornithine L-aspartate salt, powder
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCC[C@H](N)C(O)=O.N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.C4H7NO4/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t4-;2-/m00/s1
InChI key
IXUZXIMQZIMPSQ-ZBRNBAAYSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Ornithine L-aspartate is a metabolite of arginine degradation by arginase. It has been shown to reduce blood ammonia concentrations by increasing ammoniadetoxification in the muscle and reducing the severity of hepatic encephalopathy in cirrhosis.
Other Notes
Product of arginine degradation by arginase
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
O2375O438675490
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (AT)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white to off-white
color
white
color
white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe