O5889
Opipramol dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
4-[3-(5H-Dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
yellow
Solubilité
H2O: ~24 mg/mL
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
InChI
1S/C23H29N3O.2ClH/c27-19-18-25-16-14-24(15-17-25)12-5-13-26-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)26;;/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2;2*1H
Clé InChI
DLTOEESOSYKJBK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable