O5005
cis-6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid sodium salt
~90% (GC)
Synonyme(s) :
Stearidonic acid
About This Item
Pureté
~90% (GC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na].CC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCCC(O)=O