Principaux documents
O3000
Sigma-Aldrich
Orotic acid sodium salt
Synonyme(s) :
6-Carboxy-2,4-dihydroxypyrimidine, Uracil-6-carboxylic acid
About This Item
Formule linéaire :
C5H3N2O4Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
Chaîne SMILES 
[Na+].Oc1cc(nc(O)n1)C([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O4.Na/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
ZTHMWDSJKLNDTE-UHFFFAOYSA-M
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable