O1382
Ochratoxin B
from Aspergillus ochraceus
Produits recommandés
Source biologique
Aspergillus ochraceus
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1Cc2ccc(C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(O)=O)c(O)c2C(=O)O1
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves