Principaux documents
N9755
Sigma-Aldrich
Bis(4-nitrophenyl) carbonate
Synonyme(s) :
4-Nitrophenyl carbonate
About This Item
Formule linéaire :
(O2NC6H4O)2CO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.21
Beilstein:
1892897
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pf
136-139 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C13H8N2O7/c16-13(21-11-5-1-9(2-6-11)14(17)18)22-12-7-3-10(4-8-12)15(19)20/h1-8H
Clé InChI
ACBQROXDOHKANW-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for the synthesis of 4-nitrophenyl active esters of amino acids. Used in the preparation of symmetrical and unsymmetrical ureas.
Remplacé(e)(s) par