Principaux documents
N9250
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl dodecanoate
Synonyme(s) :
1-Naphthyl laurate, Dodecanoic acid 1-naphthyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H30O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1cccc2ccccc12
Substrats
Esterase substrate.