Documents
N8908
Sigma-Aldrich
N-(NBD-Aminocaproyl)sphingosine β-D-lactosyl
≥98%
Synonyme(s) :
C6-NBD Lactosyl cerebroside, N-[6-[(7-Nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]caproyl]-D-lactosyl-β1-1′-sphingosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H69N5O16
Poids moléculaire :
900.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Description générale
Fluorescently labeled fatty acid sphingolipid membrane probe. NBD group excitation 460 nm, emission 534 nm.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable