N8898
Nerve Growth Factor Receptor/Fc Chimera human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder
Synonyme(s) :
NGF R, p75 Neurotrophin receptor
About This Item
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.885 μg/mL ED50
Poids mol.
75 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NGFR(4804)
Forme physique
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline containing 2.5 mg bovine serum albumin.
Remarque sur l'analyse
The biological activity is measured by its ability to inhibit NGF-induced proliferation of TF-1 cells.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable