Documents
N8755
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl β-D-galact­uronide
Synonyme(s) :
p-Nitrophenyl β-D-galacto­pyran­osid­uronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H13NO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1C(O)C(OC(C1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)
Clé InChI
QSUILVWOWLUOEU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable