N8143
Neocarradodecaose 41,43,45,47,49,411-hexasulfate hexasodium salt
≥95%
About This Item
Pureté
≥95%
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O[C@H]2O[C@@H]3CO[C@H]([C@H]2O)[C@H]3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H](O[C@H]5O[C@@H]6CO[C@H]([C@H]5O)[C@H]6O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H](O[C@H]8O[C@@H]9CO[C@H]([C@H]8O)[C@H]9O[C@@H]%10O[C@H](CO)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H](O[C@H]%11O[C@@H]%12CO[C@H]([C@H]%11O)[C@H]%12O[C@@H]%13O[C@H](CO)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H](O[C@H]%14O[C@@H]%15CO[C@H]([C@H]%14O)[C@H]%15O[C@@H]%16O[C@H](CO)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H](O[C@H]%17O[C@@H]%18CO[C@@H]([C@H]%18O)[C@H]%17O)[C@H]%16O)[C@H]%13O)[C@H]%10O)[C@H]7O)[C@H]4O)[C@H]1OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C72H110O73S6.6Na/c73-1-13-43(140-146(93,94)95)55(26(80)61(92)117-13)134-63-28(82)50-38(20(124-63)8-112-50)129-69-34(88)57(45(15(3-75)119-69)142-148(99,100)101)136-65-30(84)52-40(22(126-65)10-114-52)131-71-36(90)59(47(17(5-77)121-71)144-150(105,106)107)138-67-32(86)54-42(24(128-67)12-116-54)133-72-37(91)60(48(18(6-78)122-72)145-151(108,109)110)139-66-31(85)53-41(23(127-66)11-115-53)132-70-35(89)58(46(16(4-76)120-70)143-149(102,103)104)137-64-29(83)51-39(21(125-64)9-113-51)130-68-33(87)56(44(14(2-74)118-68)141-147(96,97)98)135-62-27(81)49-25(79)19(123-62)7-111-49;;;;;;/h13-92H,1-12H2,(H,93,94,95)(H,96,97,98)(H,99,100,101)(H,102,103,104)(H,105,106,107)(H,108,109,110);;;;;;/q;6*+1/p-6/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25+,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41+,42+,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49+,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68+,69+,70+,71+,72+;;;;;;/m1....../s1
Clé InChI
YWSHUIVBCLNTEM-GGOYDXLKSA-H
Application
Autres remarques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable