N7155
Anti-Nitric Oxide Synthase, Brain (251-270) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-bNOS
744,00 $
About This Item
744,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 150-160 kDa
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using rat brain extract
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NOS1(4842)
rat ... Nos1(24598)
Description générale
Immunogène
Application
- double immunolabelling,
- immunofluorescence
- western blotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable