N6655
Anti-Nerve Growth Factor 2.5S antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-NGF-2.5S
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
fractionated antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
western blot: 1:2,000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NGF(4803)
mouse ... Ngf(18049)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable