Principaux documents
N6409
Sigma-Aldrich
NFκB (c-Rel) Control Peptide
~1 mg/mL, buffered aqueous solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Forme
buffered aqueous solution
Niveau de qualité
Concentration
~1 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Application
For use as a blocking peptide for anti-NFκB(c-Rel) subunit.
Forme physique
Solution in 0.02 M potassium phosphate buffer, pH 7.2, containing 0.15 M NaCl and 0.01% sodium azide.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable