N5768
(±)-Nicotine-d3 salicylate salt
98 atom % D
Synonyme(s) :
1-(Methyl-d3)-2-(3-pyridyl)pyrrolidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1O.[2H]C([2H])([2H])N2CCCC2c3cccnc3
InChI
1S/C10H14N2.C7H6O3/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1-4,8H,(H,9,10)/i1D3;
Clé InChI
AIBWPBUAKCMKNS-NIIDSAIPSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges