N5637
3-(1-Naphthyl)-DL-alanine
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(Cc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H13NO2/c14-12(13(15)16)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7,12H,8,14H2,(H,15,16)
Clé InChI
OFYAYGJCPXRNBL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable