N5513
4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside
Synonyme(s) :
p-Nitrophenyl lacto-N-bioside
About This Item
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)NC1C(OC(CO)C(O)C1OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)Oc3ccc(cc3)N(=O)=O
Substrats
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable