N5257
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′:3′-cyclic monophosphate disodium salt hydrate
≥95%
Synonyme(s) :
2′:3′-Cyclic NADP
About This Item
Pureté
≥95%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]4OP([O-])(=O)O[C@H]34)n5cnc6c(N)ncnc56)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H26N7O16P3.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16-15(42-47(36,37)43-16)11(41-21)6-39-46(34,35)44-45(32,33)38-5-10-13(29)14(30)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)31;;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-30H,5-6H2,(H6-,22,23,24,25,31,32,33,34,35,36,37);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
Clé InChI
MIRCUEMBVUDWBT-UHOVGGJYSA-L
Autres remarques
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges