Documents
N4764
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl β-D-cellobioside
≥98% (TLC), powder
About This Item
Formule linéaire :
(β-D-Glc-[1→4]-β-D-Glc-1→OC6H4NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
product name
2-Nitrophenyl β-D-cellobioside,
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)Oc3ccccc3N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-4-2-1-3-7(8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
Clé InChI
CYCLRDYAFVRUDE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable