Principaux documents
N4140
Sigma-Aldrich
N-(3-Nitro-2-pyridinesulfenyl)-L-aspartic acid β-t-butyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H17N3O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)CC(NSc1ncccc1N(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H17N3O6S/c1-13(2,3)22-10(17)7-8(12(18)19)15-23-11-9(16(20)21)5-4-6-14-11/h4-6,8,15H,7H2,1-3H3,(H,18,19)
Clé InChI
VTEWXTHQMTVUOZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable