Principaux documents
N3509
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzaldehyde tosylhydrazone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H13N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C\c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H13N3O4S/c1-11-6-8-13(9-7-11)22(20,21)16-15-10-12-4-2-3-5-14(12)17(18)19/h2-10,16H,1H3/b15-10+
Clé InChI
OOOLPNHDHGDYPS-XNTDXEJSSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable