Principaux documents
N3502
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl stearate
crystalline
Synonyme(s) :
Octadecanoic acid 2-nitrophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H39NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Forme
crystalline
Couleur
off-white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccccc1N(=O)=O