Principaux documents
N2885
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-BI β-D-galactopyranoside
Synonyme(s) :
2-Naphthalenecarboxamide, 7-bromo-3-(β-D-galactopyranosyloxy)-N-(2-methoxyphenyl)-
About This Item
Formule linéaire :
C24H24NO8Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OC4OC(CO)C(O)C(O)C4O
InChI
1S/C24H24BrNO8/c1-32-17-5-3-2-4-16(17)26-23(31)15-9-13-8-14(25)7-6-12(13)10-18(15)33-24-22(30)21(29)20(28)19(11-27)34-24/h2-10,19-22,24,27-30H,11H2,1H3,(H,26,31)
Clé InChI
SISGBWZDEMMSLV-UHFFFAOYSA-N
Substrats
Histochemical substrate for acid β-galactosidase.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Splitting of naphthol AS-BI beta-galactopyranoside by acid beta-galactosidase.
R Gossrau
Histochemie. Histochemistry. Histochimie, 37(1), 89-91 (1973-10-03)