N2787
Monoclonal Anti-Neurofilament 160 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone RMO44, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Neurofilament Medium Chain
710,00 $
About This Item
710,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RMO44, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse, rat, zebrafish
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extract of SHSy5y human neuroblastoma cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEFM(4741)
mouse ... Nefm(18040)
rat ... Nefm(24588)
Description générale
Immunogène
Application
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- western blot analysis
- immunohistochemistry
- antibody labelling
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable