N2040
2-NP
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(1,8-naphthyridin-2-yl)-Phenol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Oc1ccccc1-c2ccc3cccnc3n2
InChI
1S/C14H10N2O/c17-13-6-2-1-5-11(13)12-8-7-10-4-3-9-15-14(10)16-12/h1-9,17H
Clé InChI
AYKMXKNVEUMLFQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable