MilliporeSigma
Passer à
N2001
Neostigmine bromide
≥98% (HPLC and titration), acetylcholinesterase inhibitor, powder
Synonyme(s) :
3-(N,N-Dimethylcarbamoyloxy)-N,N,N,-trimethylanilinium bromide, Prostigmine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
153,00 $
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
376,00 $
319,60 $
10 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
661,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H19BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
204-054-8
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC and titration)
Form:
powder
153,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Neostigmine bromide, ≥98% (HPLC and titration), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC and titration)
form
powder
color
white
mp
175-177 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 g/mL, ethanol: soluble
SMILES string
[Br-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
InChI
1S/C12H19N2O2.BrH/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;/h6-9H,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
LULNWZDBKTWDGK-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... ACHE(43)
Application
Neostigmine bromide has been used as an acetyl cholinesterase (AChE) inhibitor:
  • to control reaction specificity of acetylcholinesterase in coronal organ of Botryllus schlosseri.
  • to study its effects on abnormal contraction of pyloric circular smooth muscle strips (PCSMS).
  • to study its effects on depolarization of bag cell neurons.[1]
Biochem/physiol Actions
Reversible inhibitor of acetylcholinesterase that is similar to eserine, but does not cross the blood-brain barrier.
Reversible inhibitor of acetylcholinesterase; does not cross the blood-brain barrier.
Neostigmine bromide is a quaternary amine. It is involved in elongating and boosting the muscarinic and nicotinic effects of acetylcholine by inhibiting cholinesterase activity. It is used in anesthesia to reverse the neuromuscular blockade produced by competitive neuromuscular blockers.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Synthesis and Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
N2126N05000001459001
form
powder
form
solid
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC and titration)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: 1 g/mL, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
mp
175-177 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neostigmine bromide
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges