N1018
3-Nitro-L-tyrosine ethyl ester hydrochloride
≥99% (titration)
About This Item
Pureté
≥99% (titration)
Forme
powder
Couleur
yellow
Pf
185 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H14N2O5.ClH/c1-2-18-11(15)8(12)5-7-3-4-10(14)9(6-7)13(16)17;/h3-4,6,8,14H,2,5,12H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
Clé InChI
GITKQXFBNJTMRP-QRPNPIFTSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable