N0786
β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced disodium salt
~98%, pkg of 1 mg (per vial)
Synonyme(s) :
β-DPNH, β-NADH, Coenzyme I reduced disodium salt, Diphosphopyridine nucleotide reduced disodium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
~98%
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 mg (per vial)
Solubilité
10 mM NaOH: 0.1 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;/q;2*+1/p-2/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;/m0../s1
Clé InChI
QRGNQKGQENGQSE-QUWMEQBESA-L
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3