Documents
N0501
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl propionate
Synonyme(s) :
Propionic acid 2-naphthyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O2/c1-2-13(14)15-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h3-9H,2H2,1H3
Clé InChI
KVMXEPJRCAPKJL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable