MX488AS50
Mix-n-Stain™ CF™ 488A Antibody Labeling Kit (20-50μg)
Synonyme(s) :
Antibody Labeling Kit
228,00 $
About This Item
228,00 $
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditions de stockage
protect from light
Fluorescence
λex 490 nm; λem 515 nm
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Composants
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable