MTOXRTSUP
RPTEC Tox Supplement
sterile-filtered, suitable for cell culture, add to 500 ML of basal medium
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
AIM Biotech's modular platform enables simple to complex 3D cell culture for various research needs.