MTOX1300
Canine MDCKII Wild Type Cells
canine
Synonyme(s) :
MDCK II, MDCK-2, MDCKII-WT
Produits recommandés
Nom du produit
Canine MDCKII Wild Type Cells,
Source biologique
canine
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température de stockage
−196°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Qualité
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable