MTOX1024
HepaRG™ Cells PERK (-/-)
human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor)
About This Item
Produits recommandés
product name
HepaRG™ Cells PERK (-/-), one vial
Source biologique
human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor)
Forme
liquid
Numéro d'accès OMIM
Température de stockage
−196°C
Informations sur le gène
human ... EIF2AK3(9451)
Description générale
HepaRG is a human hepatoma cell line. The cells possess a pseudodiploid karyotype and have been characterized as an oval ductular bipotent hepatic cell line as they have the ability to differentiate into both biliary and hepatocyte lineages in the presence of DMSO. HepaRG PERK knockout cells express the major xenobiotic sensors (PXR, CAR and AhR), drug transporters, phase I and II drug metabolizing enzymes as well as key hepatic transcription factors involved in stress response pathways.
Application
See technical bulletin for detailed protocols
Caractéristiques et avantages
HepaRG cells are the most metabolically active human hepatocyte cell line developed to date. These the cells are suitable for a wide variety of studies for drug metabolism, CYP induction, metabolism-mediated toxicity, transporter, and hepatotoxicity. - Sigma′s HepaRG PERK Knockout (KO) allows investigations of Wolcott-Rallison syndrome and endoplasmic reticulum stress response involving PERK in the liver.
Qualité
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, cytochrome oxidase I (COI) analysis for cell line species confirmation.
Informations légales
Exhibit 1: ADME/Tox cell lines license
Exhibit 2: HepaRG limited use license
Exhibit 2: HepaRG limited use license
HepaRG is a trademark of BioPredic International company
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable