Documents
MTOX1016
Sigma-Aldrich
OATP1B3 Knockout HepaRG Cells
human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor)
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.81
product name
OATP1B3 Knockout HepaRG Cells, 1 vial
Source biologique
human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor)
Forme
liquid
Numéro d'accès OMIM
Température de stockage
−196°C
Informations sur le gène
human ... OATP1B3(28234)
Description générale
HepaRG is a human hepatoma cell line. The cells possess a pseudodiploid karyotype and have been characterized as an oval ductular bipotent hepatic cell line as they have the ability to differentiate into both biliary and hepatocyte lineages in the presence of DMSO. HepaRG OATP1B3 knockout cells express the major xenobiotic sensors (PXR, CAR and AhR), drug transporters, phase I and II drug metabolizing enzymes as well as key hepatic transcription factors involved in stress response pathways.
Application
See technical bulletin for detailed protocols
Caractéristiques et avantages
Zinc finger nucleases (ZFN) mediated Knock-out of SLCO1B3 (MRP3) gene.
  • The frame-shift mutation of SLCO1B3 gene was confirmed by fragment length analysis and DNA sequencing.
  • Loss of functionality was confirmed by loss of transport of selective substrates in sandwich culture assay.
Qualité
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, cytochrome oxidase I (COI) analysis for cell line species confirmation.
Informations légales
These products are covered by the License Agreement as described in Exhibit 1, 2 and 3, in the technical bulletin.
HepaRG is a trademark of BioPredic International company
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Oral drug delivery involves dissolution in the small intestine and absorption across the enterocyte barrier into the portal vein followed by subsequent delivery through the liver into the systemic circulation.
Contenu apparenté
Un criblage de cibles thérapeutiques et de leads fructueux nécessite des réactifs et du matériel testés, adaptés à la procédure et au haut débit. Trouvez les bons outils pour vos procédés CRO, pharma ou biotech pour le criblage de petites molécules et de produits biologiques, et pour des tests d'immunogénicité robustes afin de garantir la sécurité thérapeutique.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.