MTCP52001M
MTC™ Bio ProPette™ LE Adjustable Pipettor
capacity 100-1000 μL
Synonyme(s) :
pipette
313,00 $
About This Item
313,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
adjustable
manual
no. of channels 1
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P5200-1M
Capacité
100-1000 μL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Adjustable with Roto-Lock
- Light weight with reduced forces
- Full volume range (0.1µL-10mL)
- Superior accuracy and reproducibility
- Outstanding user comfort