Principaux documents
MTCM7100SD
MTC Bio Microscope Slide Dispense
to hold, 72 slides 25 x 75mm
Synonyme(s) :
cell sieve, slide repository, slide storage
About This Item
Code UNSPSC :
41122600
Nomenclature NACRES :
NB.15
Matériaux
polycarbonate
Caractéristiques
to hold 72 slides 25 x 75mm
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
MTC Bio M7100-SD
Description générale
Microscope Slide Dispenser for box of 72 standard 25 x 75mm slides, 1/ea
Informations légales
MTC is a trademark of MTC Bio