MTCC3150SL
MTC™ Bio ScrewSeal™ Microcentrifuge Tubes
conical clear bottom, capacity 1.5 mL, with loop attached cap, pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
Synonyme(s) :
conical tube, plastic tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear tube
conical clear bottom
high-density polyethylene cap
polypropylene
screw top cap (loop attached)
Stérilité
sterile
Caractéristiques
graduation: no
Conditionnement
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio C3150-SL
Paramètres
22,000 × g speed
Capacité
1.5 mL
Diam. × L
13 mm × 47 mm
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Ultra-clear polypropylene
- Molded or non-graduated options
- Leak-proof O-ring seal
- Light-blocking amber available
- Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free