MilliporeSigma
MTCA8803
MTC™ Bio BluBlot™ HS Autoradiography Flim
W × L 5 in. × 7 in.
Synonyme(s) :
blotting film, western imaging film, MTC Bio A8803, imaging film, western blotting film
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41105341
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio A8803
W × l:
5 in. × 7 in.
Packaging:
pack of 100 ea
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8803
W × L
5 in. × 7 in.
General description
BluBlot™ HS Autoradiography film, 5x7in, 100 sheets/box
Features and Benefits
  • High Contrast
  • Reduced Background
  • Publication Quality
  • Suitable for 14C, 32P, 33P, 125I, and 35S
  • Double Emulsion
Legal Information
BluBlot is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio