MSMLS01
MSMLS™ Plate 1 (Water Soluble)
Supplied by IROA Technologies
Synonyme(s) :
MSMLS, Mass Spectrometry Metabolite Libarary of Standards, Metabolic Library, Metabolite Library
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 1 plates
Fabricant/nom de marque
IROA Technologies
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
The complete plate map with name, Parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound, and Substance ID are provided with the software download.
Broad metabolite spectrum, key primary metabolites and intermediates covering key metabolic pathways, including the following classes of compounds:
- Carboxylic acids, amino acids
- Biogenic amines, polyamines
- Nucleotides, coenzymes and vitamins
- Mono- and disaccharides
- Fatty acids, lipids, steroids and hormones
Notes préparatoires
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
34 °C
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.
Nous proposons des banques de petits métabolites et des kits comprenant une gamme complète de métabolites primaires couvrant les principales voies métaboliques pour vos recherches en métabolomique.