MLTUD1111
MISSION® Lenti microRNA Inhibitor, Mouse
mmu-miR-3095-5p
Synonyme(s) :
Tough Decoy, TuD
About This Item
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
liquid
Concentration
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
Séquence mature
AAGCUUUCUCAUCUGUGACACU
Numéro d'accès Sanger mature/mineur
Numéro d'accès Sanger microARN
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Allows for potent inhibition of the desired miRNA
Lentiviral delivery format allows for efficient delivery of the inhibitor into a wide variety of cell types
Enables long-term inhibition without repeat transfection
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable