MAK326
Indole Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric tests
Application(s)
cosmetics
food and beverages
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
gastrointestinal diseases
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Gastrointestinal Disease Research
- Bacterial Culture Analysis
Caractéristiques et avantages
Simplified Process: Enjoy a hassle-free procedure that requires the addition of a single working reagent, saving you time and effort.
Adéquation
Principe
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system