MAK261
Glycine Assay Kit (Fluorometric)
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonyme(s) :
Fluorometric Glycine Detection Kit
About This Item
Produits recommandés
Méthode de détection
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
cancer; neurological disorders
Température de stockage
−20°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable