Isoproterenol is prepared in dH20.
MAK211
Lipolysis Colorimetric Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Synonyme(s) :
Lipolysis Quantification Kit
About This Item
Produits recommandés
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
endocrinological disorders, diabetes
Température de stockage
−20°C
Description générale
Adéquation
Principe
Composants de kit seuls
- Lipolysis Assay Buffer
- Lipolysis Wash Buffer
- Glycerol Assay Buffer
- Glycerol Probe, in DMSO
- Glycerol Enzyme Mix
- Glycerol Standard, 100 mM
- Isoproterenol, 10 mM
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
-
What solvent is used for MAK211G (Isoproterenol 10 mM)?