MAK022
Calcium Colorimetric Assay
sufficient for 250 colorimetric tests
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 250 colorimetric tests
Application(s)
cosmetics
food and beverages
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
neurological disorders; hematological disorder
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable