M9818
Anti-Myopodin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 80 kDa
Espèces réactives
rat
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1-2 μg/mL using rat skeletal muscle and rat kidney
western blot: 1-2 μg/mL using cytosolic fraction of rat skeletal muscle
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SYNPO2(171024)
mouse ... Synpo2(118449)
rat ... Synpo2(499702)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunohistochemistry
- immunostaining
- western blot analysis
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable